Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load II Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
Marke:  Masterflex™ 77200-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13214250
  • 789.36 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
  • 4-Rollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
  • Eine verbesserte Schlauchbettgeometrie erhöht die Schlauchlebensdauer
  • Polyphenylensulfid-Gehäuse (PPS) mit einem Rotor entweder aus Edelstahl oder kaltgewalztem Stahl – Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit
  • Modell 77201-62 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
  • Jeder Pumpenkopf für leistungsstarke Präzisionspumpenschläuche ist für folgende Schlauchgrößen geeignet: L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18. Erzielen Sie Durchflussraten von 1,7 bis 2.900 ml/min (1 bis 600 U/min)
Spezifikation
Spezifikation
12.1 H x 12.7 B x 7 T (cm)
Für Präzisionspumpenrohre
77200-60
4
7 cm
12.7 cm
Edelstahl
Easy-Load II Pumpenkopf
1 bis 600 U/min
0.06 bis 2300 ml/min
Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch mit 15 in. (38 cm) Länge
1
Feststehend/befestigt
12.1 cm
Je 1
Präzisionsschläuche
Edelstahl
Polyphenylensulfid
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load II Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche > Rotormaterial: Edelstahl