Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E S3™ E-3603 flexiblen Schläuche in Vakuumausführung eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
672.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Material Tygon S3 E-3603
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Schläuche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Maximaler Druck Dicke (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Maximaler Druck Dicke (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12355909
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
ACF00040
0,5 in. 1 1/8 Zoll 36 psi bei 73 Grad F 5/16 Zoll
1150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10130121
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
ACF00020
1/4 in. 0,625 in. 53 psi bei 73 Grad F 3/16 in.
672.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
Spezifikation
Spezifikation
Tygon S3 E-3603
15 m
Schläuche
50 ft.
Durchsichtig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche