Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke:  Masterflex™ 96410-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11855181
  • 177.00 CHF / 7.60 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Compliance
USP Klasse V; übertrifft USP Klasse VI Implantat; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 und 211; übertrifft 3A Hygiene-cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-konform
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,59 in.
24,9 ft.
Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen
15
3/16 in.
Durchscheinend
230 °C
Platinbehandeltes Silikon
15 mm
760 cm
-50 °C
1,7 bis 1000 ml/min
8,8 m
40 psi
Pumpenschlauch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche > Größe L/S 15; platinvernetztes Silikon