Learn More
Invitrogen™ GRO alpha (CXCL1) Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-26031-901
Artikelnummer. 15542317
  • 386.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Konzentrierte Magnet-Beads, beschichtet mit monoklonalen Maus-GRO-alpha-Antikörpern
  • GRO-alpha-Standard (Maus) (gefriergetrocknet)
  • Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Anti-Maus-GRO-alpha-Antikörper
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer399481-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberEPX01A-26031-901
Chargennummer399481-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2024 Catalog NumberEPX01A-26031-901
Chargennummer349409-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog NumberEPX01A-26031-901
Chargennummer349409-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog NumberEPX01A-26031-901
Chargennummer289810-004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog NumberEPX01A-26031-901
Name des Produkts
Invitrogen™ GRO alpha (CXCL1) Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit > 96 Tests