Learn More
Tris-HCl, 1 M-Lösung, pH 8,0, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-HCl |
Konzentration | 1 M |
pH | 8 |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 1 L |
Verpackung | Nalgene Flasche |
Formelmasse | 157.6 |
Güte | Molekularbiologie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 15
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
234382 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
241530 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
201796 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
232719 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
231124 | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-HCl, 1 M-Lösung, pH 8,0, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur