Learn More
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15815408
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815408 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 mL, Nalgene Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
10 x 1 ml
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Carton (aufrecht)
Nalgene Flasche
Nalgene-Flasche
Artikelnummer. 15815408
Marke: Thermo Scientific J71786AE
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Nalgene Flasche
Dichte 1
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.000
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer241531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer235131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer197595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer203204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >