Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 1 M Tris-HCI, pH 8,0
Vorgemischte, pH-justierte, steril-gefilterte Lösungen
Marke: Invitrogen™ 15568025
116.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Als 1 Mol-Konzentrat vorbereitete Puffer können auf die gewünschte Konzentration verdünnt werden
- Wird in der Molekularbiologie oder allgemeinen biochemischen Anwendungen verwendet
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt.
- Nachhaltige Verpackung
Agarose-Gel-Elektrophorese, DNA-& RNA-Aufreinigung-& Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien & Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese & -Blotting, Aufreinigung von Plasmid-DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 M | |
pH 8,0 | |
Tris-HCl-Puffer | |
Raumtemperatur |
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
UltraPure™ | |
1 l | |
Flüssig |