Learn More
Tris-HCl, 1 M-Lösung, pH 8,0, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteSpezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-HCl |
Konzentration | 1 M |
pH | 8 |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Nalgene Flasche |
Formelmasse | 157.6 |
Güte | Molekularbiologie |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
234382 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
241530 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
201796 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
232719 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
231124 | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | J22638.AP,J22638.AE,J22638.K2 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %