Learn More
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9760G
104.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10609823
  • 134.00 CHF / 100 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Invitrogen™ 5 M-NaCl-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Natriumchlorid
5 M
Ambion™
100 ml
Flüssig
Bei Raumtemperatur lagern.
Flasche
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2858739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Chargennummer2652656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Chargennummer2865040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Chargennummer2877507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Chargennummer2890191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNase-frei > 100 ml