Learn More
Invitrogen™ UltraPure™, DNase/RNase-freies destilliertes Wasser Artikelnummer.: 11538646
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ UltraPure™, DNase/RNase-freies destilliertes Wasser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11538646
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11538646
Marke: Invitrogen™ 10977035
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
UltraPure™, DNase/RNase-freies destilliertes Wasser
UltraPure™ DNase/RNase Free Distilled Water wurde für alle Anwendungsbereichen in der Molekularbiologie konzipiert. Ist mit einer 0.1 μm-Membran gefiltert und auf DNase- und RNase-Aktivität getestet.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt. Unser Destillationswasser wird regelmäßig auf Konformität mit geltenden USP-Monograph-Anforderungen für Wasser für Injektionszwecke (WFI) überprüft.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Materialien
    • Recycelter Inhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7
Farbe Durchsichtig
Beschreibung UltraPure™ DNase/RNase-freies destilliertes Wasser, 500 ml, klar, pH 7, membranfiltrierte Reinigung, DNase-frei, molekularbiologische Qualität, Proteasefrei, RNase-Frei-Qualitätsklasse, nicht mit DEPC behandelte Probenbehandlung, für DNA-Extraktion, Nukleinsäure Ge
Löslichkeitsinformationen Wasser
Verpackung Je 1
Behandlung(en) Nicht DEPC-behandelt
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™, DNase/RNase-freies destilliertes Wasser >