Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-tauglich
Degradieren Sie Proteine auch in Gegenwart von Detergenzien mit Proteinase K, einer weit verbreiteten endolytischen Protease, die häufig für den Verdau von Proteinen in Nukleinsäurepräparaten verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ EO0491
45.79 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
45.50 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10181030
  • 68.25 CHF / 1 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Proteinase K ist eine endolytische Protease, die Peptidbindungen an den Carboxyl-Seiten aliphatischer, aromatischer oder hydrophober Aminosäuren spaltet. Proteinase K ist als Serinprotease klassifiziert. Das kleinste Peptid, das durch dieses Enzym hydrolisiert wird, ist ein Tetrapeptid.
Highlights
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Aktiv für eine breite Palette an Reaktionsbedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
> 600 U/ml (∼ 20 mg/ml)
1 ml
Proteinase K
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2802958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEO0491
Chargennummer2820003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEO0491
Chargennummer2835175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEO0491
Chargennummer2856436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEO0491
Chargennummer2915796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEO0491
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-tauglich > 600 bis 1.000 Units/ml, 14 bis 22 mg/ml, 1 ml