Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9260G
90.00 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10135423
  • 135.00 CHF / 100 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ 0,5 M EDTA in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
0,5 M
pH 8,0
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
Flasche
Ambion™
100 ml
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-frei > 100 ml