Learn More
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10505854
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10505854
1 L, Nalgene Poly Flasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10505854
Marke: Fisher BioReagents BP28191
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für viele grundlegende molekularbiologische Verfahren
Ultrareines, deionisiertes Wasser in molekularbiologischer Qualität ist ideal für viele grundlegende Verfahren wie PCR, Elektrophorese, DNA-Sequenzierung und Puffer für enzymatische Analysen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit <2μS/cm
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.03 μ-Filter
Behandlung(en) Deionized
Dichte 1.000g/cm³
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents >