Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+ %, hochrein
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride |
Schmelzpunkt | 150.0°C to 153.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (HOCH2)3CNH2·HCl |
Menge | 1 kg |
Löslichkeitsinformationen | (1% in water) Clear colorless |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0455009 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 228030051,228031000,228030010,228032500 |
A0461609 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 228030051,228030010,228031000,228032500 |
A0446344 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 228030051,228030010,228031000,228032500 |
A0455009 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 228030051,228030010,228031000,228032500 |
A0449646 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 228030051,228030010,228031000,228032500 |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.