Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke: Hamilton™ 7748-09
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Autoklavierbar
- Metallnaben aus vernickeltem Messing
- Kundenspezifische Länge
- Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
- Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar | |
23 G | |
0.64 mm | |
6/Packung | |
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse |
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl | |
0.34 mm | |
Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel | |
2, 3 oder 4 | |
Normkonus |