Learn More
Draeger Kalibrierungsgas, Schwefeldioxid in Stickstoff
Einzelgas, Schwefeldioxid SO2 in Stickstoff, 10 ppm, geliefert in einem nicht nachfüllbaren Zylinder.
Marke:  Draeger 6810645
Artikelnummer. 15987785
  • 477.00 CHF / 60 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht nachfüllbarer Zylinder
  • Die Zylinder sind klein, leicht und recycelbar, Einweg
  • Schwefeldioxid SO2 in 10 ppm Stickstoff
  • Erfordert Regler- und Förderschläuche, wenn sie nicht mit einer Draeger Bump-Teststation verwendet werden
  • Einzelne Gasgemische von zuverlässiger, konstanter Qualität
Spezifikation
Spezifikation
58 l
Einzelgas: Schwefeldioxid SO2 in 10 ppm Stickstoff
Kalibrierungs- und Bump-Tests, mobile Gasdetektoren
Erfordert einen Regler und einen Förderschlauch, wenn er nicht mit einer Dräger Bump-Teststation verwendet wird
Name des Produkts
Draeger Kalibrierungsgas, Schwefeldioxid in Stickstoff >