Learn More
Fisherbrand™ Steriler PES-Spritzenfilter
Entwickelt für die Filtration und Aufreinigung in steriler Umgebung. Der Fisherbrand™ Sterile PES Spritzenfilter verfügt über eine PES-Membran in einem Polypropylengehäuse zur Aufreinigung von Gewebekulturlösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit einem Durchmesser von 33 mm sind mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 μm erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ 15206869
Beschreibung
- Ideal für die Reinigung von Gewebekulturlösungen und Puffern
- Hoher Probendurchsatz mit geringer Proteinbindung
- Hydrophile 33 mm-Membran aus Polyethersulfon (PES)
- Robustes, chemisch beständiges Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
Aufreinigung von Gewebekulturlösungen, Puffer | |
50 pro Packung | |
33 mm |
PES | |
Steril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31