Learn More
B Braun™ Subkutannadeln
Für den Patientenkomfort in einer großen Auswahl an Größen entwickelt. B Braun™ Subkutannadeln verfügen über eine glatte Oberfläche mit einer leichten Silikonbeschichtung, die die Beschwerden minimiert.
Marke:  B Braun™ 466564/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10438881
  • 62.60 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.
  • Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
  • Große Auswahl an Durchmessern und Längen
  • Nadelstärken von 18 bis 27 G
  • Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl
21 ga.
Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch
Nadel
Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt
Grün
0.8 mm
Ja
120 mm
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Subkutannadeln > Length/Needle Diameter: 120mm/0.8mm