Learn More
Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl
Zur Gravitationsfilterung sowie für einfache Trichterverfahren mit oder ohne Filtermembran einsetzbar. Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl gewährleisten dank ihrer Lüftungsöffnung einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
Marke:  Nickel Electro™ FUNSS100H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12963621
  • 26.49 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebiger Edelstahltrichter, bruchsicher, schmutzabweisend und einfach zu reinigen.
  • Verwendung mit oder ohne Filtermembran für die Schwerkraftfiltration oder einfache Trichteranwendungen.
  • Vollständiger, ungehemmter Durchfluss durch Belüftung.
  • Verwendung mit Flüssigkeiten oder Feststoffen.
  • Verwendung des Griffs als praktische Aufhängung bei Nichtgebrauch.
  • Glatte Innenflächen für einfache Reinigung oder Sterilisierung des Trichters.
Spezifikation
Spezifikation
103 mm
115 mm
55 mm
Edelstahl
Griff
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl > Außendurchmesser:100mm