Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Rotavirus Mikrotiterplatten-Assay
Schneller Nachweis von Rotavirus-spezifischen Antigenen aus humanen Stuhlproben.
Marke: Thermo Scientific™ R240396
878.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ ProSpecT™ Rotavirus Mikrotiterplatten-Assay dient zum schnellen Nachweis von Rotavirus-Antigenen in frischen oder konservierten humanen Stuhlproben.
Mit diesem Enzymimmunoassay zum qualitativen Direktnachweis von Rotaviren können Sie kostensparend und produktiver arbeiten und Arbeitsprozesse effizienter gestalten. Der Test bietet eine hervorragende Sensitivität/Spezifität, ist ein gängiges Verfahren ohne unbestimmte Bereiche und bietet flexible Optionen zum Probentransport.- Ausgezeichnete klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negative-Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
ProSpecT Rotavirus Mikrotiterplatten-Assay | |
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung | |
96 Tests/Kit |