Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in elf verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
Marke:  Fisherbrand™ 90023-78
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774206
  • 252.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Das Modell ohne Druckfunktion beinhaltet Schläuche, eine 9 V-Batterie, einen Transportkoffer aus ABS-Kunststoff und einen RS-232-Anschluss, das Modell mit Druckfunktion beinhaltet Schläuche, Batterien vom Typ AA, einen Transportkoffer aus ABS-Kunststoff, einen Computerausgang, ein 79 in. langes Computerkabel mit Software-CD und eine Papierrolle.
Beschreibung
Beschreibung
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in 11 verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
  • Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differenzialdruck/Vakuum in: psi, mbar, bar, cm/H2O, Zoll/H2O, Fuß/H2O, mm/Hg, Zoll/Hg, kg/cm2, oz./Zoll2 und kPa
  • Reaktionszeit: 0,5 s
  • Genauigkeit: ±0,3 % der Vollskala zwischen 0 und 50°C
  • Die Messwerte werden auf einer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung in Ziffern mit einer Höhe von 0,625 in. (1,6 cm) gezeigt, die aus einer Entfernung von 6 ft erkennbar sind. Mit Taste DATA HOLD, um die Anzeige zu fixieren und die Messwerte zu erfassen
  • Mit Speichertaste zur erneuten Anzeige der höchsten und niedrigsten Messungen
  • Die Differentialfunktion berechnet die Differenz zwischen zwei Messwerten
  • Nulleinstellung ist auf Knopfdruck möglich
  • Die Anzeigezeit von bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden ermöglicht es dem Anwender zu erfassen, wann maximaler und minimaler Druck erreicht wurden
Modell mit Druckfunktion
  • Erfasst und speichert bis zu 99 Messwerte auf Knopfdruck
  • Datenprotokollierung ermöglicht das Erfassen und Speichern von bis zu 12.000 Messwerten in Abständen von minimal 1 Sekunde und maximal 2 Stunden; druckt Probennummer, aktuelle Messung, Datum und Uhrzeit
  • Manueller Speicher und Speicher des Datenloggers können ausgedruckt werden, ohne dass ein Computer benötigt wird
  • Computerausgang ermöglicht den Transfer von manuellem Speicher, Speicher des Datenloggers und der aktuellen, programmierbaren Erfassung auf einem PC
Bestellinformation
Abmessungen: 7.125L x 2.75 x 1.125 in. (L x B x H) (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.062 bis 0.187 in. Nichtdruckendes Modell: 5 oz., druckendes Modell: 12 oz.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in 11 verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
2,9 cm
7,12 in.
ABS-Kunststoff
0 °C bis 50 °C
99 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden
0,14 kg
7 cm
LCD
Modell ohne Druck
7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
1,12 in.
Schlauch, 9 V-Batterie, Transportkoffer aus ABS-Kunststoff und RS232-Port
18,1 cm
32 bis 122 °F
0.5 s
5 oz.
2,75 in.
± 0.3 %
−30 bis 30 psi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte > Unterteilungen:1mm