Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker
Gewährleistet eine hohe Druckgeschwindigkeit sowie die Möglichkeit zur Verarbeitung einer Vielzahl an Kennzeichnungsetiketten. Brady™ BBP12 Etikettendrucker sind optimale Einstiegsgeräte für die Kennzeichnung von Laborproben.
Marke: Brady™ 195569
Beschreibung
- Ausdruck einer Vielzahl von Etiketten von 10 bis 112 mm Breite
- Genaue Bild- und Barcodepositionierung auf kleinen Etiketten
- Standardmäßige Druckqualität mit 300 dpi
- Vollfarbiges LCD-Display
- Lieferung mit einem externen Abwickler geliefert, um größere Etikettenrollen
- Das eigenständige Gerät kann an jede Universal-Tastatur angeschlossen werden
- Abmessungen (B x T x H): 202 x 258 x 173 mm
Spezifikation
Color LCD | |
202 mm | |
258.00 mm | |
Monochrom | |
This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and a LabelMark Pro CD | |
64 MB | |
300 dpi | |
Seriell, USB, Ethernet | |
2.5 kg | |
Anlagenkennzeichnung, Barcode-Etikettierung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Jahr | |
110 bis 240 V |
Thermotransfer | |
173.00 mm | |
173 x 202 mm | |
BBP12 Etikettendrucker mit Abwickler & Label-Mark6 Pro Software, EU-Netzteil | |
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish | |
100 Etiketten/Tag | |
LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft | |
5 bis 40 °C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
Je 1 | |
Netzteil |