Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollenmischer
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihres Thermo Scientific™ Flaschen-/Röhrchenrollenmischers zu optimieren.
Marke: Thermo Scientific™ 88881012
6.78 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollenmischer, um Flexibilität und Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Spezifikation
15 ml | |
13,2 x 2,65 mm (0,52 x 0,1 in.) | |
Flaschen-/Röhrchenrollenmischer |
O-Ring für 15 ml-Röhrchen | |
O-Ring für 15 ml-Röhrchen (Packung mit 20) 13.2 x 2.65 mm0.52 x0.1 Zoll. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.