Learn More
Glycerolformal, 99 %, Isomerengemisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 259775000
157.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Glycerol formal | |
4740-78-7, 5464-28-8 | |
4.0 to 6.5 (10% soln.) | |
97°C | |
99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC) | |
C4H8O3 | |
MFCD00003218 | |
14, 4485 | |
(50% in water) Clear | |
16 mPa.s (20°C) | |
99+% |
99+% | |
1.2100g/mL | |
193.0°C to 195.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
1.4500 to 1.4520 | |
500 mL | |
1.21 | |
104.11 | |
104.11 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.