Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Racks die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
261.30 CHF - 404.01 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Positionen | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Positionen | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12662725
|
Thermo Scientific™
1950651 |
Platten (56/Gestell) | 56 Stck./Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen |
338.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12672725
|
Thermo Scientific™
1950652 |
Platten (84/Gestell) | 84 Stck./Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
359.79 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10784964
|
Thermo Scientific™
820036 |
Platten (36/Gestell) | 36 Stck./Gestell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
387.93 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12938284
|
Thermo Scientific™
830030 |
Allgemeine Gefrierartikel | Spezialgestell – Behälter mit 8 Fächern | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen |
363.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10225893
|
Thermo Scientific™
830032 |
Variabel | Gestell für Tiefkühlgerät | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
369.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12054128
|
Thermo Scientific™
920015 |
Boxes (2 in.) | 15 Boxes/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen |
265.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10133933
|
Thermo Scientific™
920017 |
3 Zoll Boxen (12/Rack) | 12 Boxes/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
307.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10153693
|
Thermo Scientific™
920018 |
Pckg. | 20 Boxes/Rack | Rack mit seitlichem Zugang (einstellbar) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
307.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10022573
|
Thermo Scientific™
920022 |
Boxes (2 in.) | 22 Boxes/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
307.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11934257
|
Thermo Scientific™
920094 |
Pckg. | 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen |
326.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12622725
|
Thermo Scientific™
920095 |
Pckg. | 9 Boxes/Rack | 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen |
261.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10072043
|
Thermo Scientific™
920096 |
Pckg. | 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
404.01 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10082043
|
Thermo Scientific™
920097 |
3 Zoll Boxen (12/Rack) | 12 Boxes/Rack | 2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
404.01 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11349321
|
Thermo Scientific™
398329 |
Pckg. | 20 Boxes/Rack | Gestell mit Gleiteinschüben | 2 in.-Boxen |
303.51 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11329291
|
Thermo Scientific™
1950518 |
Pckg. | 20 Boxes/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang | 2 in.-Boxen |
317.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11339291
|
Thermo Scientific™
1950519 |
Pckg. | 15 Boxes/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | 3 in.-Boxen |
317.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15824314
|
Thermo Scientific™
1950522 |
Mikrotiterplatten | 77 Plates/Rack | Gestell mit seitlichem Zugang | Standard-Mikrotiterplatte |
318.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11379311
|
Thermo Scientific™
398322 |
Mikrotiterplatten | 98 microplates with lids, 119 microplates without lids, and 35 deepwell | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange) | Standard- oder DeepWell Mikrotiterplatten |
292.46 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11339321
|
Thermo Scientific™
398328 |
Pckg. | 15 Boxes/Rack | Gestell mit Gleiteinschüben | 3 in.-Boxen |
303.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen