Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke: Thermo Scientific™ 1950651
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | |
Silber | |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
14,0 cm | |
30,2 cm | |
14,7 in. |
Mikrotiterplattengestelle – Gestell mit seitlichem Zugang | |
Platten (56/Gestell) | |
56 Stck./Gestell | |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | |
5,5 in. | |
11,9 in. | |
37,3 cm |