Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke: Thermo Scientific™ 920018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
Spezifikation
Rack mit seitlichem Zugang (einstellbar) | |
Silber | |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
14 cm | |
62,5 cm | |
22,0 in. |
Gestelle für Boxen im 2 Zoll-Format, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang | |
Pckg. | |
20 Boxes/Rack | |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | |
5,3 in. | |
11,6 in. | |
27.7 cm |