Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke:  Thermo Scientific™ 920094
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11934257
  • 326.63 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
  • Gestelle mit Gleiteinschüben
  • Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
  • Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben
Pckg.
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
5,5 in.
16,6 in.
30,2 cm
Gestelle für 2 in.-Boxen – Gestell mit herausziehbaren Einschüben
Quadratisch
14 cm
42,2 cm
11,9 in.