Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke: Thermo Scientific™ 1950518
237.93 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang | |
Silber | |
Edelstahl | |
4 Tiers | |
14 cm | |
23,9 cm | |
26,8 in. |
Gestelle für Boxen im 2 Zoll-Format, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang | |
Pckg. | |
20 Boxes/Rack | |
2 in.-Boxen | |
5,4 in. | |
9,4 in. | |
67.3 cm |