Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke:  Thermo Scientific™ 920097
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10082043
  • 404.01 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
  • Gestelle mit Gleiteinschüben
  • Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
  • Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben
Silber
Edelstahl
3 Stufen
14,0 cm
30,2 cm
22,0 in.
Gestelle für 3 in-Boxen – Gestell mit herausziehbaren Einschüben
3 Zoll Boxen (12/Rack)
12 Boxes/Rack
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
5,5 in.
11,9 in.
55,9 cm