Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke:  Thermo Scientific™ 830030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12938284
  • 363.81 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
  • Gestelle mit Gleiteinschüben
  • Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
  • Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spezialgestell – Behälter mit 8 Fächern
Silber
Quadratisch
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
7 in.
5,3 in.
45.7 cm
Spezialgestelle – Behälter mit 8 Fächern
Allgemeine Gefrierartikel
3 Stufen
18 cm
13,5 cm
18 in.