Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke: Thermo Scientific™ 920096
345.43 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
Spezifikation
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | |
Silber | |
Quadratisch | |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | |
5,5 in. | |
22 in. | |
30.2 cm |
Racks für 2 in.-Boxen, Rack mit herausziehbaren Einschüben | |
Pckg. | |
3 Stufen | |
14 cm | |
55,9 cm | |
11,9 in. |