Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke:  Thermo Scientific™ 398322
277.84 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11379311
  • 292.46 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange)
Silber
Edelstahl
Rechteckig
Standard- oder DeepWell Mikrotiterplatten
5,5 in.
9,4 in.
65,3 cm
Rack mit seitlichem Zugang und Verriegelungsstange
Mikrotiterplatten
98 microplates with lids, 119 microplates without lids, and 35 deepwell
4 Tiers
14 cm
23,9 cm
25,7 in.