Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks.
Marke: Thermo Scientific™ 920095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
Spezifikation
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben | |
Silber | |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | |
5,5 in. | |
11,9 in. | |
30,2 cm |
Gestelle für 3 in-Boxen – Gestell mit herausziehbaren Einschüben | |
Pckg. | |
9 Boxes/Rack | |
3 Stufen | |
14 cm | |
42,2 cm | |
16,6 in. |