Learn More
Labcon PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml 8-Well PCR-Röhrchen
Streifen mit PCR-Röhrchen mit 8 Wells für die meisten Thermocycler
Marke: Labcon 3926-550-000-9
183.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Streifen mit PCR-Röhrchen
- Passt für die meisten 8 Well-Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
0,2 ml | |
Streifen mit PCR-Röhren mit 8 Wells für die meisten Thermocycler | |
Unsteril | |
Blasenkappe | |
Autoklavierbar | |
PCR-Röhrchen |
Klar | |
120 Streifen/Beutel | |
PurePlus™ | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
8 | |
Ja |