Learn More
Labcon PurePlus™ 0,1 ml 8-Well PCR-Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil mit einzeln angebrachten durchsichtigen flachen Kappen
GREENER_CHOICE
Mit einzeln angebrachten optisch transparenten flachen Schnappverschlüssen
Marke:  Labcon 3928-550-000-9
194.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16664142
  • 207.00 CHF / 120 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Streifen mit PCR-Röhren mit 8 Wells für Echtzeit-PCR-Thermocycler
  • Niedrige Höhe
  • Mit einzeln angebrachten optisch transparenten flachen Schnappverschlüssen
  • Passt für die meisten 8 Well-Thermocycler
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
0,1 mL
Streifen mit PCR-Röhren mit 8 Wells für Echtzeit-PCR-Thermocycler
Unsteril
Flach
Autoklavierbar
PCR-Röhrchen
Klar
120 Streifen/Beutel
PurePlus™
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
8
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 0,1 ml 8-Well PCR-Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil mit einzeln angebrachten durchsichtigen flachen Kappen > 120 Streifen pro Beutel