Learn More
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Manufactured from high-quality virgin polypropylene for reliable and reproducible results, these tubes feature a highly transparent or white design to enhance fluorescence signal detection in qPCR applications. Individually attached caps allow for easy sample access.
Marke:  BrandTech™ BRAND™ 781332
147.96 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10373173
  • 213.00 CHF / 120 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten. Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Kappen erhältlich und können separat bestellt werden.
  • Dünne, gleichmäßige Wände sorgen für einen gleichmäßigen, präzisen Wärmeübergang und damit für hervorragende Ergebnisse.
  • Autoklavierbar
  • RNase-, DNase- und DNA-frei.
  • Kompatibel mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well Thermoblöcken.
  • In praktischen Röhrchen/Kappensets erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Klar
0.2 ml
Polypropylene
Polypropylen
Ja
8
Ja
Streifen
Clear
Streifen mit 8 Stück, mit angebrachten einzelnen Kappen
120 Strips
Non-sterile
Ja
Flat Cap (Attached)
Autoklavierbar
Single-use
Röhrchenstreifen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number781332
Chargennummer24223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number781332
Chargennummer24233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number781332
Chargennummer24273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number781332
Chargennummer24213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number781332
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY > Streifen mit Röhrchen; mit einzeln angebrachtem Flachverschluss