Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
GREENER_CHOICE
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke:  Fisherbrand™ TF112-1000-FIS
46.30 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11973466
  • 143.00 CHF / 960 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
  • Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
  • DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
  • Steril und transparent
  • Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
  • Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
89 mm
Micro Point
Universelle Passform
SureOne
Gefiltert
Natural
3,5 in.
Aufklappbares Gestell
Wiederverwendbar
Ja
100 μl, 200 μl, 500 μl, 1000 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere > 100 bis 1000 μl; Micropoint-Spitze; graduiert bei 100, 200, 500, 1000 μl.