Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ EasyStrip™ Plus Röhrchenstreifen mit vormontierten flachen Kappen
Der Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus-Röhrchenstreifen mit integrierter flacher Verschlusskappe wurde entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination in PCR-Assays zu verringern.
Marke: Thermo Scientific™ AB2000
296.01 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Röhrchenstreifen mit vormontierten flachen Verschlusskappen wurde entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination bei PCR-Assays zu verringern. Der Röhrchenstreifen ist mit 0.2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und verfügt über einzeln angebrachte flache Kappen zum schnellen und einfachen Zugriff auf einzelne Proben. Darüber hinaus ermöglichen graduierte 20 μl-Markierungen an jedem Röhrchen eine visuelle Volumenüberprüfung und Messung von Reagenz- und Probenzusätzen.Röhrchenstreifen mit ultrareinen Verschlusskappen finden Sie unter Bestellnr. AB-2005.
Leistungsmerkmale:
- Keine Kreuzkontamination dank einzeln angebrachter Kappen
- Überprüfen Sie die Reaktionsvolumina der Röhrchen mit graduierten 20 μl Markierungen auf jedem Röhrchen
- Verfolgen Sie die Proben Beschriftung der Endlaschen an jedem Streifen
- Identifizieren Sie einzelne Wells schnell und verhindern Sie Pipettierfehler mit den Etiketten (A-H) an jedem Röhrchenkappe und Kappenscharnier (sichtbar, wenn die Kappe geöffnet und geschlossen ist)
- PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
Spezifikation
Zertifiziert frei von humaner DNA, RNase und DNase | |
Raumtemperatur | |
Thermocycler |
Klar | |
250 Streifen | |
Flach |