Learn More
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
Marke:  Fisherbrand™ 14230215
251.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12179770
  • 321.00 CHF / 250 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
  • 0.25 ml maximales Röhrchenvolumen im verschlossenen Zustand
  • Streifen zu jeweils acht Röhrchen
  • Zuschneidbar zu Einzelröhrchen
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Fertigung in Reinräumen
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
  • Erhältlich mit flachen Verschlussstreifen, gewölbten Verschlussstreifen oder ohne Verschlussstreifen
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
Humane DNA, RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
0.2 ml
0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/Echtzeit-PCR-Anwendungen
Flach
Streifen
Farblos
250 Karton
Polypropylen
96
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418790 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2024 Catalog Number14230215
Chargennummer1409084 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/10/2024 Catalog Number14230215
Chargennummer1405558 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/06/2024 Catalog Number14230215
Chargennummer1406380 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/05/2024 Catalog Number14230215
Chargennummer1404787 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/04/2024 Catalog Number14230215
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen > Streifen mit flacher Kappe; Naturfarben