Learn More
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Brand: Quickfit D2/12
Description
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
- Entspricht ISO 4800 Typ 2
- Trichterstiel mit Konus zum einfachen Anschluss an Quickfit™ Kolben usw.
- Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
Specifications
50 mm | |
Borosilikatglas | |
19/26 | |
1/Packung | |
Trenntrichter |
50 ml | |
ISO 4800 | |
19/26 | |
1.5 mm; Glas |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.