Learn More
Axygen™ Streifen mit 0,2 ml-PCR-Röhrchen aus Polypropylen
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8 PCR-Röhrchen auf Streifen, 0,2 ml, aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Verlusts der Probe oder ohne Kappe verkauft.
Marke:  Axygen™ PCR-0208-AF-C
1060.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16282591
  • 1480.00 CHF / 1260 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Axygen™ Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen, erhältlich in einem Sortiment verschiedener Farben, auf Kompatibilität mit zahlreichen Thermocyclern ausgelegt. Die ultradünne und gleichmäßige Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung, und die gleichmäßige Einsteckkappe sorgt zur Vermeidung von Verdampfung für eine enge Passform.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht steril
  • Aus 99,9 % reinem Polypropylen
  • Kappen sind im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
1.250 Streifen (8 Röhrchen/Streifen)
Flach
0,2 ml
Unsteril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Streifen mit 0,2 ml-PCR-Röhrchen aus Polypropylen > 0,2 ml; Streifen mit flachen Verschlüssen; 8 Röhrchen/Streifen, 8 flache Kappen/Streifen, durchsichtig, nicht steril