Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,25%), phenolrot
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Marke:  Gibco™ 25200056
36.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11560626
  • 46.78 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird Trypsin weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Trypsin-Konzentration variiert je nach Zellart und experimentellen Anforderungen.
  • Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
  • Rohmaterialien werden für die E-Beam-Bestrahlung verifiziert und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie multiplen Aktivitätsassays, Aschen- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen
  • Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß ISO-Norm 13485 zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
Säugetierzellen
1X
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterile-filtered
270 bis 320 mOsm/kg
Gibco™
Nasseis
In-vitro-Bioassay
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Nasseis
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Phenolrot, EDTA
7,1 bis 8
100 mL
Tierischen Ursprungs
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3066349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number25200056,25200072
Chargennummer2764663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25200056,25200072
Chargennummer2731513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25200056,25200072
Chargennummer2537582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25200056,25200072
Chargennummer2537580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25200056,25200072
Name des Produkts
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,25%), phenolrot > 100 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.