Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serumersatz
GREENER_CHOICE
KnockOut™ Serumersatz
Marke:  Gibco™ 10828028
605.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
605.44 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11520366
  • 712.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
serumfrei
Stammzellen (embryonisch, iPS - induzierter pluripotenter Stamm)
Gefroren
Serumersatz
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
KnockOut™
Trockeneis
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
Stammzellen (embryonisch), Stammzellen (iPS - induzierter pluripotenter Stamm)
serumfrei
500 mL
Klinische und translationale Forschung
6 bis 8
Dokumentation
Manuals
Posters
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2562709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2517507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2517521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2475203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2337307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Name des Produkts
Gibco™ KnockOut™ Serumersatz > 500 ml