Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für grundlegende Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays. Hat mit gleichbleibender Qualität und preisgekröntem Support das Vertrauen der Forscher gewonnen, wird Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht
Marke: Gibco™ A5256701
300.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
309.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Gibco A5256701
Beschreibung
- Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
- Der abziehbare Aufkleber auf dem Etikett bietet eine praktische Referenz für Chargennummer und Verfallsdatum
- Seren für Zellkulturen mit robusten Zelllinien, ein guter Wert für die Grundlagenforschung
Spezifikation
≤-10 °C | |
Rind/Bovine | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Bis zu 50 Qualitätstests einschließlich Tests auf 9CFR-Viren*, Endotoxin, Leistung (*Bitte beachten: Bei Herstellung in Großbritannien 9CFR-Kompletttest außer auf Tollwut und Blauzungenvirus für Kaninchen, das über EMA getestet wird) | |
Weniger Verschwendung | |
≤25 mg/dl | |
Trockeneis | |
No |
Gibco A5256701 | |
Fötal | |
Flasche | |
500 ml | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
≤20 EU/ml | |
No | |
Wert | |
USDA-Sicherheitstests für mexikanische und australische Herkunft wurden durchgeführt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30