Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serumersatz
GREENER_CHOICE
KnockOut™ Serumersatz
Marke:  Gibco™ 10828010
136.74 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
109.33 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10829220
  • 164.00 CHF / 100 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
serumfrei
Säugetierzellkultur
Stammzellen (embryonal)
serumfrei
100 mL
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
ES-Zellenqualifiziert
6 bis 8
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
serumfrei
Gefroren
Serumersatz
Assay zur Wachstumsleistung
Klinische und translationale Forschung
KnockOut™
Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Posters
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2562709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2517507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2517521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2475203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Chargennummer2337307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10828028,10828010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ KnockOut™ Serumersatz > 100 ml