Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serumersatz
GREENER_CHOICE
KnockOut™ Serumersatz
164.00 CHF - 726.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation serumfrei
Form Gefroren
Serumspiegel serumfrei
Produkttyp Serumersatz
Produktlinie KnockOut™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10829220
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10828010
100 mL
164.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11520366
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10828028
500 mL
726.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
serumfrei
serumfrei
KnockOut™
Gefroren
Serumersatz
Trockeneis
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ KnockOut™ Serumersatz