Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen.
Marke: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736051
Includes: 100μl Superscript III/PlatinumTaq Gemisch; 2 x 1.25 ml 2X Reaktionsgemisch; 1 ml Magnesiumsulfat (50mm); 100 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μm); 300 μl 20X Kälbersserumalbumin (1 mg/ml)
Beschreibung
Das SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit bietet einen empfindlichen spezifischen Nachweis mit fluorogenen Primern und Sonden, während das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit des SYBR™ Green I-Nachweises liefert.
- Das Kit kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für Reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen
- Das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR-Kit bietet die Einfachheit und den Komfort eines Nachweises mit SYBR™ Green I
- SuperScript™ III RT für cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen für mehr Erfolg bei schwierigen RNA-Sekundärstrukturen
- Platinum™ Taq DNA-Polymerase mit Hot-Start-Technologie für mehr Spezifität
- Fluorogene Primer oder dual markierte fluorgene Sonden von LUX™ für herausragende Nachweisleistung
- Farbstoff Grün I von SYBR™ für einen einfache und praktische Nachweise
- Geprüfte Leistung auf mehreren Echtzeit-Instrumentenplattformen, einschließlich rotorbasierten Systemen
- Alle Komponenten bei -20 °C lagern (-80 °C bei Langzeitlagerung).
- ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
• 100 μl SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq-Mix • 2× 1,25 ml 2X SYBR™ Green Reaktionsgemisch • 1 ml Magnesiumsulfat (50 mM) • 100 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μM) • 300 μl 20X-Rinderserumalbumin (1 mg/ml) Alle Komponenten bei -20 °C lagern (-80 °C bei Langzeitlagerung). ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden. |
|
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
Platinum™, SYBR™, SuperScript™ | |
100 reactions | |
100 Reaktionen | |
100 Reaktionen |
SYBR | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Einstufiges qRT-PCR-Kit | |
Trockeneis | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
RNA |