Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke: Fisherbrand™ FB71283
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
5 ml | |
Pappe | |
Kryobox | |
133 x 133 mm | |
133 mm | |
133 mm | |
0,8 kg |
Blau | |
Quadratisch | |
10/Packung | |
133 x 133 x 100 mm | |
133 mm | |
100 mm |