Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Schüttler
Zum Simulieren der Hin- und Herbewegung des menschlichen Handgelenks
Marke: Fisherbrand™ 88861032
1212.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Zwei Seitenarmmodule mit 4 Positionen
Beschreibung
- Von 0 bis 15° einstellbarer Mischwinkel
- Einstellbare seitliche Armklammern können bis zu 8 Kolben aufnehmen (500 ml oder kleiner)
- Beladungskapazität von bis zu 10 lbs mit Überlastschutz
- Mit zwei Seitenarmmodulen mit 4 Positionen
- Für Kühlräume (5 bis 25 °C)
Spezifikation
4,5 kg | |
50 bis 450 U/min | |
5 °C bis 25 °C (kompatibel mit Kühlraum) | |
10 lb. | |
LED-Display | |
Zwei Seitenarmmodule mit 4 Positionen | |
0 min bis 99 h 59 min |
0 bis 15° | |
230 V; Steckertyp: EU, UK, CN | |
8 x 500 ml-/kleinere Kolben | |
390 x 320 x 300 mm | |
LED-Display | |
8 |
Videos
-
Fisherbrand wrist motion shaker - variable
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30